Learn More
Erlab Sichere Waage Captair 391 Smart
Product Code. 30565337 Shop All Erlab Products
Change view
Click to view available options
Filtertyp:
Gebundene Aktivkohle und/oder HEPA
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Filtertyp Unit Size
30565337 Gebundene Aktivkohle und/oder HEPA 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30565337 Supplier Erlab Supplier No. AR015
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vereint Sicherheit, Präzision und intelligente Technologie für alle Ihre sensiblen Wiegevorgänge. Mit einer Antivibrationsplatte, die für alle hochpräzisen Wägevorgänge empfohlen wird, gewährleistet die Wägestation zuverlässige, reproduzierbare und stabilisierte Messungen und steigert so Ihre Produktivität.
Die 391 Smart Sicherheitswaage wurde entwickelt, um Präzision, Sicherheit und Benutzerkomfort zu bieten und erfüllt die höchsten Anforderungen pharmazeutischer, chemischer und industrieller Anwendungen.
Bessere Sicherheit
Der 391 Smart erfüllt vollständig die Normen AFNOR NF X 15-211:2009 und EN1822-1:2019 und bietet dank seines HEPA-Filtersystems fortschrittlichen Schutz bei gleichzeitig konstantem Luftstrom von bis zu 300 m³/h.³ /H. Eine optionale Version mit Aktivkohlefilter (220 m³)³ /h) ist ebenfalls erhältlich und eignet sich ideal für die Arbeit mit flüchtigen Substanzen.
Intelligente, vernetzte Technologie
Mit integrierter Netzwerkanbindung, einer benutzerfreundlichen Lichtanzeige und einem integrierten Alarmsensor erhöht die 391 Smart die Sicherheit des Bedieners und vereinfacht gleichzeitig den täglichen Betrieb. Die Kombination einer automatisierten Waage mit der Wiegestation ermöglicht die sichere Handhabung von Pulvern mit unterschiedlichen Partikelgrößen (von Granulaten bis zu Nanopartikeln) und von Flüssigkeiten wie Lösungsmitteln, Säuren und Basen.
Hochwertige Arbeitsfläche
Ausgestattet mit einem Trespa™ TopLab™ Mit einer PLUS-Oberfläche und einem Marmoreinsatz für präzises Wiegen bietet diese Station Langlebigkeit, Chemikalienbeständigkeit und einfache Reinigung – ideal für Aufgaben mit hohen Genauigkeitsanforderungen.
Kompakt und ergonomisch
Abmessungen (B x H x T): 1140 x 1721 x 906 mm (mit Armlehnen), 825 mm (ohne). Die längliche Flügelöffnung gewährleistet einen einfachen Zugang bei gleichzeitig maximaler Dichtigkeit.
Specifications
Produkttyp Geräteeinhausung
Filtertyp Gebundene Aktivkohle und/oder HEPA
Material Korrosionsbeständiger, elektrolytisch verzinkter Stahl, säurebeständige Polymerbeschichtung
Spannung 100/240 V