Learn More
3M™ SecureFit™ 100 Sicherheitsbrille
Artikelnummer. 17364690 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
SF101AF-BLK-EU
SF101AF-BLU-EU
SF101AS-BLK-EU
SF101AS-BLU-EU
SF102AF-BLU-EU
SF103AF-BLU-EU
SF107AF-BLU-EU
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei, Kratzfest
Kratzfest
Packungsgröße:
1 Stück
20 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Linsenbeschichtung Packungsgröße
17364690 SF107AF-BLU-EU Beschlagfrei, Kratzfest 1 Stück
17324680 SF103AF-BLU-EU Beschlagfrei, Kratzfest 1 Stück
17324690 SF101AS-BLK-EU Kratzfest 20 Stück
17334690 SF101AS-BLU-EU Kratzfest 1 Stück
17344690 SF102AF-BLU-EU Beschlagfrei, Kratzfest 1 Stück
17354690 SF101AF-BLK-EU Beschlagfrei, Kratzfest 20 Stück
17384690 SF101AF-BLU-EU Beschlagfrei, Kratzfest 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17364690 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7100244061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.60 €
    6.12 € / 1 Stück
    Sparen 2.48 €
    28% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Serie 3M™ SecureFit™ 100 besitzt eine schlanke, sportliche Linsenform und ein patentiertes Bügeldesign, das sich automatisch an verschiedene Kopfgrößen anpasst und so eine stilvolle und dennoch bequeme Passform bietet, auch bei längerem Tr
  • Kostengünstige, robuste Reihe 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen
  • Das Modell von 3M verfügt über eine innovative SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie und geschlitzte Rillen, die einen komfortablen Druckausgleich ermöglichen. Die Bügel sind flexibel und passen sich der Kopfgröße an
  • Schlankes, umlaufendes Design, das zu kleineren Gesichtern passt
  • Wirtschaftliche Großpackung (5er-Packung) erhältlich (nur mit schwarzem Rahmen)
  • Das flache und flexible Bügeldesign lässt sich gut mit 3M™ Gehörschutz kombinieren
  • Das umlaufende Design verbessert die Passform und verhindert ein Verrutschen
  • Einfach zu reinigen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 166:2001
Linsenfärbung Hellgrau für Innen-/Außeneinsatz
Produkttyp Augenschutz
Rahmenfarbe Blau
Modell SF107AF-BLU-EU
Rahmenmaterial Polycarbonat
UV-Schutz UV400.