Learn More
3M™ SecureFit™ 100 Schutzbrille
Beschreibung
- Kostengünstige, robuste Reihe 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen
- Das Modell von 3M verfügt über eine innovative SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie und geschlitzte Rillen, die einen komfortablen Druckausgleich ermöglichen. Die Bügel sind flexibel und passen sich der Kopfgröße an
- Schlankes, umlaufendes Design, das zu kleineren Gesichtern passt
- Wirtschaftliche Großpackung (5er-Packung) erhältlich (nur mit schwarzem Rahmen)
- Das flache und flexible Bügeldesign lässt sich gut mit 3M™ Gehörschutz kombinieren
- Das umlaufende Design verbessert die Passform und verhindert ein Verrutschen
- Einfach zu reinigen
Spezifikation
Spezifikation
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166:2001 |
| Linsenfärbung | Bernsteinfarben |
| Produkttyp | Augenschutz |
| Rahmenfarbe | Blau |
| Modell | SF103AF-BLU-EU |
| Rahmenmaterial | Polycarbonat |
| UV-Schutz | UV400. |