Learn More
3M™ SecureFit™ 500 Schutzbrille
10.50 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Modell:
SF501AF-BLK-EU
SF501ASP-BLK-EU
SF501SGAF-BLK-EU
SF501SGAF-BLK-FM-EU
SF501SGAF-GRN-EU
SF501SGAF-RED-EU
SF502SGAF-BLK-EU
SF503SGAF-BLK-EU
SF505SGAF-DGR-EU
SF507SGAF-BLK-EU
SF509AF-BLK
SF517ASP-GRN-EU
SF528SGAF-DGR-EU
SF530ASP-GRN-EU
SF550ASP-GRN-EU
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei, Kratzfest
Kratzfest
Beschreibung
- Die schlanken und kompatiblen Sicherheitsbrillen der Serie 3M™ SecureFit™ mit verstellbaren Bügeln passen die Linse an die Gesichtsmerkmale und die Brillenposition an. Sie wurden entwickelt, um die Positionierung beim Tragen mit Atemschutzmasken zu verbessern
- Das Modell von 3M verfügt über eine innovative SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie und geschlitzte Rillen, die einen komfortablen Druckausgleich ermöglichen. Die Bügel sind flexibel und passen sich der Kopfgröße an
- 3M™ Scotchgard™ Antifog-Beschichtung bietet fortschrittliche Antifog- und Anti-Kratz-Eigenschaften (bei ausgewählten Modellen erhältlich)
- UV-Schutz bis 400 nm
- Das umlaufende Design verbessert die Passform und verhindert ein Verrutschen
- Flache und flexible Bügel lassen sich leicht mit dem Gehörschutz kombinieren und bieten soliden Seitenschutz
- Einfach zu reinigen
- Schaumstoffdichtung verfügbar, um die Belastung durch Rückstände für die Augen zu begrenzen
Spezifikation
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166:2001 |
Linsenfärbung | Bernsteinfarbig |
Produkttyp | Augenschutz |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Modell | SF503SGAF-BLK-EU |
Rahmenmaterial | Polycarbonat |
UV-Schutz | 99,9% |