Learn More
3M™ SecureFit™ 500 Sicherheitsbrille
Artikelnummer. 17374690 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
SF501AF-BLK-EU
SF501ASP-BLK-EU
SF501SGAF-BLK-EU
SF501SGAF-BLK-FM-EU
SF501SGAF-GRN-EU
SF501SGAF-RED-EU
SF502SGAF-BLK-EU
SF503SGAF-BLK-EU
SF505SGAF-DGR-EU
SF507SGAF-BLK-EU
SF509AF-BLK
SF517ASP-GRN-EU
SF528SGAF-DGR-EU
SF530ASP-GRN-EU
SF550ASP-GRN-EU
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei, Kratzfest
Kratzfest
Packungsgröße:
1 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Linsenbeschichtung Packungsgröße
17374690 SF528SGAF-DGR-EU Beschlagfrei, Kratzfest 1 Stück
17374670 SF501SGAF-BLK-EU Beschlagfrei, Kratzfest 1 Stück
17384670 SF501SGAF-RED-EU Beschlagfrei, Kratzfest 1 Stück
17304680 SF509AF-BLK Beschlagfrei, Kratzfest 1 Stück
17314680 SF501SGAF-BLK-FM-EU Beschlagfrei, Kratzfest 1 Stück
17334680 SF501SGAF-GRN-EU Beschlagfrei, Kratzfest 1 Stück
17344680 SF517ASP-GRN-EU Kratzfest 1 Stück
17354680 SF550ASP-GRN-EU Kratzfest 1 Stück
17364680 SF501ASP-BLK-EU Kratzfest 1 Stück
17374680 SF503SGAF-BLK-EU Beschlagfrei, Kratzfest 1 Stück
17384680 SF530ASP-GRN-EU Kratzfest 1 Stück
17394680 SF507SGAF-BLK-EU Beschlagfrei, Kratzfest 1 Stück
17304690 SF505SGAF-DGR-EU Beschlagfrei, Kratzfest 1 Stück
17314690 SF501AF-BLK-EU Beschlagfrei, Kratzfest 1 Stück
17394690 SF502SGAF-BLK-EU Beschlagfrei, Kratzfest 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Product Code. 17374690 Supplier 3M™ Supplier No. 7100244062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.00 €
    12.66 € / 1 Stück
    Sparen 4.34 €
    25% Rabatt
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrille der Serie 500 verfügt über eine stilisierte Linsenform mit Bügel, die sich automatisch anpassen, um eine sichere und bequeme Passform zu gewährleisten.
  • Die schlanken und kompatiblen Sicherheitsbrillen der Serie 3M™ SecureFit™ mit verstellbaren Bügeln passen die Linse an die Gesichtsmerkmale und die Brillenposition an. Sie wurden entwickelt, um die Positionierung beim Tragen mit Atemschutzmasken zu verbessern
  • Das Modell von 3M verfügt über eine innovative SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie und geschlitzte Rillen, die einen komfortablen Druckausgleich ermöglichen. Die Bügel sind flexibel und passen sich der Kopfgröße an
  • 3M™ Scotchgard™ Antifog-Beschichtung bietet fortschrittliche Antifog- und Anti-Kratz-Eigenschaften (bei ausgewählten Modellen erhältlich)
  • UV-Schutz bis 400 nm
  • Das umlaufende Design verbessert die Passform und verhindert ein Verrutschen
  • Flache und flexible Bügel lassen sich leicht mit dem Gehörschutz kombinieren und bieten soliden Seitenschutz
  • Einfach zu reinigen
  • Schaumstoffdichtung verfügbar, um die Belastung durch Rückstände für die Augen zu begrenzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 166:2001
Linsenfärbung Hellbraun
Produkttyp Augenschutz
Rahmenfarbe Dunkelgrün
Modell SF528SGAF-DGR-EU
Rahmenmaterial Polycarbonat
UV-Schutz UV400.