Learn More
3M™ SecureFit™ Packungsbeilage für die Serien 200 und 400, RX-SF400
Artikelnummer. 30784776 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Linsenfärbung:
Klar
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsenfärbung
30784776 Klar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30784776 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7010528331
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.00 €
    27.45 € / 1 Stück
    Sparen 14.55 €
    34% Rabatt
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Korrektionslinseneinsätze sind so konzipiert, dass sie Korrektionslinsen hinzufügen können 3M™ Schutzbrillen und Schutzbrillen.
  • Kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen und Schutzbrillen.
  • Hält Polycarbonat-Korrektionsgläser bis zu ±6 Dioptrien.
  • Gewährleistet vollen Augenschutz bei gleichzeitiger Verbesserung des Sehvermögens.
  • Leicht und angenehm zu tragen, auch über längere Zeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Unbeschichtet
Linsenfärbung Klar
Produkttyp Schutzbrilleneinsatz
Rahmenfarbe Durchsichtig
Material Kunststoff
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Kunststoff
UV-Schutz Keine
Frame Type Ohne Rahmen