Learn More
3M™ SecureFit™ Augenschutz
Artikelnummer. p-4625735
Change view
Click to view available options
Linsenfärbung:
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
Grau
Packungsgröße:
1 Stück
20 Stück
Artikelnummer. Linsenfärbung unitSize
15719827 Durchsichtig 20 Stück
15292025 Grau 1 Stück
15202035 Bernsteinfarbig 1 Stück
15282025 Durchsichtig 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 15719827
Marke: 3M™ 7100112180
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Druckdiffusions-Temple-Technologie, die einen diffusen Druck über das Ohr ermöglicht, um den Bildkomfort zu erhöhen
  • Die Notwendigkeit, mehrere Rahmengrößen an den Arbeitsplätzen zu lagern, entfällt durch die selbsteinstellende Funktion
  • Sichere, eng anliegende Passform verhindert Verrutschen auch während der Bewegung
  • Die Antibeschlagbeschichtung sorgt für feuchtigkeitsfreie Linsen in heißen und feuchten Umgebungen
  • Die kratzfeste Beschichtung schützt die Linsen vor Kratzern, Kerben und Schrammen
  • Polycarbonat-Linsen absorbieren 99.9 % UVA- und UVB-Strahlen bis zu 380 nm
Compliance
Erfüllt die Normen ANSI Z87.1-2015 und CSA Z94.3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI Z87.1-2015, CSA Z94.3
Linsenbeschichtung Kratzfest
Linsenfärbung Durchsichtig
Modell Gehäuse SF201AS
Anzahl pro Packung 20/Packung
Art des Seitenschilds Passt sich von selbst dank 3M Pressure Diffusion Temple Technologie an
Lens Material Polycarbonat
Frame Type Ohne Rahmen