Learn More
Phenomenex™ SecurityGuard™ SFC PREP Patronenhalter-Kits
Artikelnummer. 31747503 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
21.2 mm
30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
31747503 30 mm 1 Stück
31743855 21.2 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31747503 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. AJ08618
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SecurityGuard™ SFC PREP Patronenhalter-Kits für die Verwendung mit SecurityGuard™ PREP Patronen.
  • Zur Verwendung mit SecurityGuard™ PREP-Kartuschen
  • Erhältlich in zwei verschiedenen Innendurchmesser-Optionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge Je 1
Partikelgröße Proprietär
Länge (metrisch) 30 mm
Typ Schutzpatronenhalter-Kit
Innendurchmesser (metrisch) 30 mm
Produktlinie SecurityGuard