Learn More
Marienfeld Superior™ Zählkammern Sedgewick Rafter
Artikelnummer. 10159822
Ansicht ändern
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
1mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tiefe (metrisch) Packungsgröße
10159822 1mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10159822 Lieferant Marienfeld Superior™ Lieferanten-Nr. 0611300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1425.78 €
    537.09 € / 1 Stück
    Sparen 888.69 €
    62% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sedgewick Rafter Zählkammern verwendet man zum Zählen von Partikeln und Mikroorganismen in Wasser oder anderen transparenten Flüssigkeiten.
  • Die Zelle mit den Abmessungen 50 x 20 x 1 mm ist in ein 1-mm-Raster unterteilt, das 1 ml in 1000 Teile unterteilt.μl
  • Lieferung inklusive Deckglas von ca. 60 x 30 x 1 mm
  • Erhältlich als Präzisionsausführung aus Glas und als Einheitsausführung aus Kunststoff
Spezifikation
Produkttyp Zählkammer
Beschreibung Präzisionsausführung mit Chromgitter für Phasenkontrast mit geschliffenen und facettierten Kanten
Material Glas
Modell Sedgewick Rafter
Tiefe (metrisch) 1mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Zählung von Partikeln und Mikroorganismen in Wasser oder anderen transparenten Flüssigkeiten
Enthält Zellen mit einer Größe von 50 x 20 x 1 mm, angeordnet in einem 1 mm-Raster