Learn More
Selectfluor, TRC
Artikelnummer. 30410040
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30410040 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30410040 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS24799510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Selectfluor
CAS 140681-55-6
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C7H14B2ClF9N2
Menge 10 g
Synonym 1-(Chloromethyl)-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane Tetrafluoroborate(1-) (1:2), 1-(Chloromethyl)-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane Bis[tetrafluoroborate(1-)], 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane, 1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane deriv., 1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazobicyclo[2.2.2]octane Bis(tetrafluoroborate), 1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate)
InChI-Formel InChI=1S/C7H14ClFN2.2BF4/c8-7-10-1-4-11(9,5-2-10)6-3-10;2*2-1(3,4)5/h1-7H2;;/q+2;2*-1
SMILES F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.F[N+]12CC[N+](CCl)(CC1)CC2
IUPAC-Name 1-(Chlormethyl)-4-Fluor-1,4-Diazoniabicyclo[2.2.2]octan;Ditetrafluorborat
Molekulargewicht (g/mol) 354.26
Formelmasse 354.0888
Reinheit (%) >95%