Learn More
Thermo Scientific™ Dev Nahr Agar
Artikelnummer. 15872307
Change view
Click to view available options
Füllgewicht:
248 bis 252 g
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. Füllgewicht unitSize
15872307 248 bis 252 g 1 Set
1 options
Artikelnummer. 15872307
Marke: Thermo Scientific™ BO1251T
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Neutralize a wide range of disinfectants and recover microorganisms from environmental surfaces, especially during sanitation efficacy testing in pharmaceutical, food, and healthcare settings.
Dev Nahr Agar is used to neutralize a wide range of disinfectants and recover microorganisms from environmental surfaces, especially during sanitation efficacy testing in pharmaceutical, food, and healthcare settings.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Straw
Inhalt und Lagerung 2°C to 25°C
Format 300 mL Sirop Bottle
Herstellungsort United Kingdom
Produkttyp Agar
Füllgewicht 248 bis 252 g
Verpackungsart 10 Sirop Bottles with screw cap closures in a box
Menge 10/Pk.