Learn More
Thermo Scientific™ Selenit-Cystin-Bouillon
Artikelnummer. 13285799
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
Selenit-Cystin-Bouillon
Menge:
50/Pckg.
Füllvolumen:
10 ml
Füllgewicht:
10 ± 0.5 ml
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Menge Füllvolumen Füllgewicht Packungsgröße
13285799 Selenit-Cystin-Bouillon 50/Pckg. 10 ml 10 ± 0.5 ml 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13285799 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. TV5018E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.80 €
    81.80 € / 50 Stück
    Sparen 6.00 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anreicherung von Salmonella-Spezies aus Kot- oder Lebensmittelproben mit Thermo Scientitfic™ Selenite Cystin Broth gebrauchsfertigen Medienröhrchen.
Anreicherung von Salmonellenarten aus Fäkalien oder Lebensmittelproben mit Thermo Scientificfic™ Selenit-Cystin-Bouillon. Die Formulierung entspricht der AOAC-Empfehlung1 Zum Nachweis von Salmonellen in Lebensmitteln, insbesondere Eiprodukten. Sie gehört zu den Standard-Medien der American Public Health Association2, 3. Sie entspricht auch den Anforderungen des United States Pharmacopoeia4.
Selenit-Cystin-Bouillon wird aus der Leifson-Formel modifiziert5 durch Hinzufügen von Cystin6. Dieser Zusatz hat in vielen Studien positive Ergebnisse gebracht7.
Die Wirkung des Cystins kann auf seine reduzierenden Fähigkeiten zurückzuführen sein, wodurch die Toxizität von Selenit gegenüber Mikroorganismen verringert wird, und/oder der zusätzlich zur Verfügung gestellte organische Schwefel kann die kritischen Schwefelkomponenten der Bakterien verringern, wodurch die selektive Wirkung des Selenits weiter reduziert wird.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Farbe schwach elfenbeinfarben, transparent
Inhalt und Lagerung 2°bis 12 °C
Beschreibung Selenit-Cystin-Bouillon
Format Tube
Herstellungsort Deutschland
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Füllvolumen 10 ml
Füllgewicht 10 ± 0.5 ml
Verpackungsart 50 Fläschchen in einem Karton
Menge 50/Pckg.
Für In-vitro-Diagnostik.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.