Learn More
Selen +6 Assurance™ Grade Single Speciation Standard, 125 ml, in H2O, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11405888 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
125 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11405888 Je 1 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11405888 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. SPECSE6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.85 €
    70.25 € / 125 Milliliter
    Sparen 25.60 €
    26% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Analysezertifikat
Selen +6 Assurance™ Grade Single Speziationsstandard für Probenverifizierung und Methodenvalidierung, 125 ml in H2O, mit einem umfassenden Analysenzertifikat
  • Selen +3 Speziationsstandard
  • 125 ml Volumen
Zertifizierungen
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Spezifikation
Beschreibung Artbildung +6 Artierungsstandard
Verpackung JE
CAS 7782-49-2, 7732-18-5
CAS Min. % 0.1%, 0.00%
CAS Max. % 99.9%, 0.00%
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Selenium +6
Summenformel Se
Konzentration 1.000 μg/ml
MDL-Nummer MFCD00134090 MFCD00011224
Verfahren ICP-MS
UN-Nummer 12352402
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025, ISO 17034, ISO 9001
InChI-Schlüssel BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Typ Zertifiziertes Referenzmaterial
SMILES [Se]
Element Selen +6
IUPAC-Name Selen
Molekulargewicht (g/mol) 78.97
Menge Je 1