Learn More
Selenbarren, ≈38 mm (1.5 in.) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422157
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15422157 1 Pc. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15422157 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045115.KF
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Selenium ingot/button
Namenshinweis ≈38mm (1.5 in.) dia.
CAS 7782-49-2
Physikalische Form ≈20 g/Stück
Menge 1 Pc.
Geruch Geruchsneutral
Summenformel Se
MDL-Nummer MFCD00134090 MFCD00011224
Synonym selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
InChI-Schlüssel BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Se]
IUPAC-Name Selen
Molekulargewicht (g/mol) 78.97
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568