Learn More
Selen-Isotopenstandard: Se @ 10 μg/ml in 2% HNO3 (angereichert mit Se-78), VHG™
Artikelnummer. 17913376
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17913376 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17913376 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGLIS78SE50
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Selen-Isotopenstandard: Se @ 10 μg/ml in 2% HNO3 (angereichert mit Se-78)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Selenium 78
CAS 14833-16-0
Verfahren ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Selenium 78
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel 78Se
Synonym 78Se
SMILES [78Se]
IUPAC-Name Selen 78
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 77.92
Menge 50 mL
Formelmasse 77,9173 g/mol