Learn More
Selen-Isotopenstandard: Se @ 10 μg/ml in 2% HNO3 (angereichert mit Se-82), VHG™
Artikelnummer. 17994166
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17994166 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17994166 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGLIS82SE50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Selen-Isotopenstandard: Se @ 10 μg/ml in 2% HNO3 (angereichert mit Se-82)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Selenium 82
CAS 14687-58-2
Verfahren ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Selenium 82
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel 82Se
Synonym 82Se
SMILES [82Se]
IUPAC-Name Selen 82
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 81.92
Menge 50 mL
Formelmasse 81,9167 g/mol