Beschreibung
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
| Analyt | Konzentration |
|---|---|
| Se | 1000 μg/g |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Selenöl-Standard |
| Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
| CAS | 7782-49-2, 64742-65-0 |
| CAS Min. % | 0.1, 99.9 |
| Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
| CAS Max. % | 0.1, 99.9 |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Summenformel | Se |
| MDL-Nummer | MFCD00134090 MFCD00011224 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
| Mehr anzeigen |
Produkt nur für den Laborgebrauch