Learn More
Selenium Standard: Se @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Artikelnummer. 17920696
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
200 g
Packungsgröße:
200 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17920696 200 g 200 Gramm
17924306 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 17920696
Marke: VHG Labs VHGOSE1000200G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Selenium Standard: Se @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Selenium
CAS 7782-49-2
Verfahren ICP/XRF/RDE
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Selenium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Se
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym elenium, elemental, Vandex
InChI-Formel InChI=1S/Se
SMILES [Se]
IUPAC-Name selenium
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Molekulargewicht (g/mol) 78.96
Menge 200 g
Formelmasse 79.9165 g/mol