Learn More
Selenium Standard: Se @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Beschreibung
Selenium Standard: Se @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Selenium |
| CAS | 7782-49-2 |
| Verfahren | ICP/ICP-MS |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Selenium |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | Se |
| Konzentration | 1000 μg/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | elenium, elemental, Vandex |
| InChI-Formel | InChI=1S/Se |
| Mehr anzeigen |