Learn More
Selenium Standard: Se @ 10000 μg/mL in 5% HNO3
Artikelnummer. 30327750
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
500 mL
Artikelnummer. Menge
30327750 250 mL
30313713 500 mL
30309969 100 mL
3 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 30327750
Marke: VHG Labs VHGTSEN250
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Selenium
CAS 7782-49-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Selenium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Se
Konzentration 10000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Synonym elenium, elemental, Vandex;
InChI-Formel InChI=1 S/Se
Lösungstyp Single Solution
SMILES [Se]
Element Se
IUPAC-Name selenium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Industry Type Petrochemical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 78.96
Menge 250 mL
Formelmasse 79.9165