Learn More
Selenourea, TRC
Artikelnummer. 30137610
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137610 5 g 5 Gramm
30003597 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137610 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS2531035G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 630-10-4
Summenformel CH4N2Se
Molekulargewicht (g/mol) 123.02
Synonym 2-Selenourea, Carbamimidoselenoic Acid, Isoselenourea, NSC 227840, Selenouronium;
IUPAC-Name selenourea
SMILES NC(=[Se])N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Selenourea
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/CH4N2Se/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Formelmasse 123.954