Learn More
Selensäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4408644
Change view
Click to view available options
Menge:
5g
50g
250g
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11397417 5g 5 Gramm
11377417 50g 50 Gramm
11387417 250g 250 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11397417
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012574.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Zur Verwendung als Oxidationsmittel, als Reagenz für Alkaloide
As an oxidizing agent, as a reagent for alkaloidsSelenous acid is used in steel guns, wherein it changes the color of the steel from silver-grey to blue-grey. It serves as an important component of the Mecke reagent, which is utilized for drug testing. It acts as a source of selenium. It acts as a reagent for alkaloids and an oxidizing agent. Further, it is used in labeling radiopharmaceuticals. It is involved in the organic synthesis for the preparation of glyoxal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-00-8
Summenformel H2O3Se
Molekulargewicht (g/mol) 128.98
MDL-Nummer MFCD00011331
InChI-Schlüssel MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenious acid, selenious acid h2seo3, monohydrated selenium dioxide, unii-f6a27p4q4r, selenium dioxide, monohydrated, ccris 5530, selenious acid usp, selenious acid,selenous acid,monohydrated selenium dioxide, selenium, reference standard solution
PubChem CID 1091
ChEBI CHEBI:26642
IUPAC-Name Selensäure
SMILES O[Se](O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Selenous acid
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 70 °C (Zersetzung)
Dichte 3,004g/cm3 bei 20 °C
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5g
Physikalische Form Kristallin
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water,alcohol. Insoluble in ammoniaSoluble in water and ethanol.
Formelmasse 128.97
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Selenous acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Selenous acid