Learn More
Selexipag-d7 (iso-propyl-d7), CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Selexipag-D7 (N-isopropyl-D7) |
| CAS | 1265295-21-3 |
| Summenformel | C26 D7 H25 N4 O4 S |
| Menge | 0.005 g |
| Synonym | Acetamide, 2-[4-[(5,6-diphenyl-2-pyrazinyl)[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]butoxy]-N-(methylsulfonyl)- (ACI), 2-[4-[(5,6-Diphenyl-2-pyrazinyl)[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]butoxy]-N-(methylsulfonyl)acetamide (ACI), Selexipag-d7, Selexipag-D7 (N-isopropyl-D7) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C26H32N4O4S/c1-20(2)30(16-10-11-17-34-19-24(31)29-35(3,32)33)23-18-27-25(21-12-6-4-7-13-21)26(28-23)22-14-8-5-9-15-22/h4-9,12-15,18,20 H,10-11,16-17,19H2,1-3H3,(H,29,31)/i1D3,2D3,20 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(N(CCCCOCC(=O)NS(=O)(=O)C)c1cnc(c2ccccc2)c(n1)c3ccccc3)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 2-[4-[(5,6-diphenylpyrazin-2-yl)-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)amino]butoxy]-N-methylsulfonylacetamide |
| Molekulargewicht (g/mol) | 503.6648 |
| Formelmasse | 503.2584 g/mol |
| Mehr anzeigen |