Beschreibung
- Selbstreinigende pH-Elektrode mit flacher Membran zur Vermeidung von Verschmutzungen
- Die Reinigung wird durch die Zirkulation der Flüssigkeit auf der Membran gewährleistet
- 3/4 Zoll-MNPT-Gewinde an beiden Enden für die Leitungsmontage
- Druck bis zu 7 bar
- Integrierter Pt1000-Temperatursensor
- 3 m langes Kabel und BNC-Stecker im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | BNC-Anschluss |
| Beschreibung | Selbstreinigende pH-Elektrode mit flacher Membran. |
| Durchmesser (metrisch) | 20mm |
| Abmessungen (L x B) | 130 x 20 mm |
| Typ | pH-Elektrode |
| Enthält | 3-m-Kabel und BNC-Anschluss |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 80 °C |