Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Polyester-Kryo-Etiketten
Artikelnummer. 17871829
Change view
Click to view available options
Farbe:
Schwarz auf Weiß
Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent
Dimensions (LxW):
0,375 x 1,125 in.
0,5 x 1,125 in.
0,5 x 1,65 in.
0,5 x 1,75 in.
0,5 x 2,2 in.
0,6 x 1,8 in.
0,6 x 2,625 in.
1,5 x 3,75 in.
1 x 1,75 in.
1 x 2,625 in.
25 ft. x 0,5 in.
25 ft. x 1 in.
31.75 mm (W) x 7.62 m (L)
57.15 mm (W) x 38.10 mm (H)
9.53 mm (W) x 7.62 m (L)
Zur Verwendung mit (Geräte):
BMP41, BMP51, M511
BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
BMP51;BMP53;M511;M510
Format:
Ausgestanzt
Continuous
Kontinuierlich
Packungsgröße:
1 Stück
120 Stück
140 Stück
180 Stück
360 Stück
80 Stück
Artikelnummer. Farbe Dimensions (LxW) Zur Verwendung mit (Geräte) Format unitSize
17871829 Schwarz auf Weiß 25 ft. x 1 in. BMP51;BMP53;M511;M510 Kontinuierlich 1 Stück
17831799 Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent 0,375 x 1,125 in. BMP51;BMP53;M511;M510 Ausgestanzt 360 Stück
17831829 Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent 0,5 x 1,125 in. BMP51;BMP53;M511;M510 Ausgestanzt 360 Stück
17900730 Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent 0,5 x 1,65 in. BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Ausgestanzt 180 Stück
17990720 Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent 0,5 x 1,75 in. BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Ausgestanzt 180 Stück
17980720 Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent 0,5 x 2,2 in. BMP41, BMP51, M511 Ausgestanzt 140 Stück
17900680 Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent 0,6 x 1,8 in. BMP41, BMP51, M511 Ausgestanzt 180 Stück
17920730 Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent 0,6 x 2,625 in. BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Ausgestanzt 120 Stück
17831719 Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent 1 x 1,75 in. BMP51;BMP53;M511;M510 Ausgestanzt 180 Stück
17801719 Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent 1 x 2,625 in. BMP51;BMP53;M511;M510 Ausgestanzt 120 Stück
17821799 Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent 57.15 mm (W) x 38.10 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Ausgestanzt 140 Stück
17891769 Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent 1,5 x 3,75 in. BMP51;BMP53;M511;M510 Ausgestanzt 80 Stück
17841819 Schwarz auf Weiß 9.53 mm (W) x 7.62 m (L) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Kontinuierlich 1 Stück
17960760 Schwarz auf Weiß 25 ft. x 0,5 in. BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Kontinuierlich 1 Stück
17891779 Schwarz auf Weiß 31.75 mm (W) x 7.62 m (L) BMP51;BMP53;M511;M510 Continuous 1 Stück
15 options
Artikelnummer. 17871829
Marke: Brady™ 170876
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kennzeichnen Sie Röhrchen und Ampullen in Laboren zuverlässig für die kryogenische Lagerung mit dem selbstlaminierenden, äußerst dünnen Polyester-Etikettenmaterial (B-461). Das Material kann mit einem kompakten, tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
  • Vielseitig - ideal für gekrümmte Oberflächen wie Ampullen, Zentrifugen- und Teströhrchen, Halme und Objektträger
  • Zuverlässig - beständig gegen extreme Temperaturen von -196°C bis 130°C, Eintauchen in Flüssigstickstoff sowie Verwendung in Autoklaven
  • Chemiebeständig - widerstandsfähig gegen Ethanol, Toluen, Isopropanol, Xylen, DMSO, 50-prozentige Essigsäure, 10-prozentige Chlorwasserstoffsäure und 10-prozentige Clorox-Lösung
  • Sicher - mit einem transparenten Schutzlaminat versehen, das den Aufdruck schützt und für die Sichtbarkeit des Inhalts sorgt
  • Zertifiziert - RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
  • Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Schwarz auf Weiß
Ausführung Matt
Format Kontinuierlich
Material Polyester
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, Kennzeichnung elektrischer Geräte, Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP51;BMP53;M511;M510
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -196°C
Anzahl pro Packung 1 Roll(s) / Box
Menge 1 Klebeband/Kassette
Größe (metrisch) 25.40 mm (W) x 7.62 m (L)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -321 bis +230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -196°C to +110°C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0019 in.
Dicke (metrisch) 0.048 mm
Dimensions (LxW) 25 ft. x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 25 ft.
Länge (metrisch) 7.62 m
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.40 mm
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0,5 in.
Alternate Part Number M5C-1000-461