Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Polyesteretiketten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13513330
Click to view available options
Breite (metrisch):
5,08 mm
6,35 mm
25,4 mm
Höhe (metrisch):
9,53 mm
22,86 mm
27,94 mm
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 13513330
Marke: Brady™ 361683
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Use these Self-laminating Polyester Labels for laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws, and slides.
  • Chemical-resistant, low temperature-resistant, and smear-resistant.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000
Beschreibung Selbstlaminierende Polyesteretiketten für BBP33 Drucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent, Permanent
Beschichtung None
Farbe Weiß
Display Blank
Ausführung Matt
Format Selbstlaminierend
Material Selbstlaminierendes Polyester
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Selbstlaminierende Polyester-Etiketten
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laboridentifikation wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Teströhrchen, Pailletten und Objektträger
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP33, i3300, i5300
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -196 °C
Anzahl pro Packung 1000 Labels/Box
Menge 1000/Packung
Form Rechteck
Softwaretyp LabelMark, MarkWare
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -321 bis +230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -196°bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0019 in.
Dicke (metrisch) 0,012 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 11,35 mm
Dimensions (LxW) 27,94 x 6,35 mm
Länge (angloamerikanisch) 1,1 in.
Länge (metrisch) 27.94 mm
Breite (angloamerikanisch) 0,25 in.
Breite (metrisch) 6,35 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 6.35 mm
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0.87 in.
Höhe (metrisch) 27,94 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 22.09 mm
Gewicht (metrisch) 0,1 kg
Alternate Part Number B33-627-461