Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Polyesteretiketten
Artikelnummer. 13523330
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
5,08 mm
6,35 mm
25,4 mm
Höhe (metrisch):
9,53 mm
22,86 mm
27,94 mm
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. Breite (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
13523330 25,4 mm 9,53 mm 1 BX
13513330 6,35 mm 27,94 mm 1 BX
13503330 5,08 mm 22,86 mm 1 BX
3 options
Artikelnummer. 13523330
Marke: Brady™ 361668
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Use these Self-laminating Polyester Labels for laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws, and slides.
  • Chemical-resistant, low temperature-resistant, and smear-resistant.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000
Beschreibung Selbstlaminierende Polyesteretiketten für BBP33 Drucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent, Permanent
Beschichtung None
Farbe Weiß
Display Blank
Ausführung Matt
Format Selbstlaminierend
Material Selbstlaminierendes Polyester
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Selbstlaminierende Polyester-Etiketten
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laboridentifikation wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Teströhrchen, Pailletten und Objektträger
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP33, i3300, i5300
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -196 °C
Anzahl pro Packung 1000 Sets/Box
Menge 1000/Packung
Form Rechteck mit Kreis
Softwaretyp LabelMark, MarkWare
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -321 bis +230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -196°bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0019 in.
Dicke (metrisch) 0,012 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 16,53 mm
Dimensions (LxW) 9,53 x 25,40 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,375 in.
Länge (metrisch) 9.53 mm
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,4 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 20,00 mm
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0.375 in.
Höhe (metrisch) 9,53 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 9.53 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,375 in.
Durchmesser (metrisch) 9,53 mm
Gewicht (metrisch) 0,1 kg
Alternate Part Number B33-606-461