Learn More
- Home
- Products
- Anlagensicherheit und Anlagenwartung
- Wartung von Elektrik und Beleuchtung
- Brady™ Selbstlaminierendes weißes Vinyl-Etikettenband zum Umwickeln von Drähten und Kabeln für M6/M7-Drucker
Brady™ Selbstlaminierendes weißes Vinyl-Etikettenband zum Umwickeln von Drähten und Kabeln für M6/M7-Drucker
Artikelnummer. 17878274 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,75 x 0,25 in.
0,75 x 0,5 in.
0,75 x 1 in.
1,25 x 0,5 in.
1,25 x 1 in.
1,5 x 0,25 in.
1,5 x 0,5 in.
1,5 x 0,75 in.
1,5 x 1 in.
1,5 x 1,5 in.
1,5 x 1,75 in.
1,5 x 2 in.
1 x 0,5 in.
1 x 0,75 in.
1 x 1,5 in.
1 x 1,75 in.
1 x 1 in.
2,2 x 0,5 in.
2,5 x 1 in.
2,5 x 1,5 in.
2,625 x 1 in.
3,15 x 1,938 in.
3,375 x 1 in.
4 x 1,5 in.
4 x 1 in.
50 ft. x 1,5 in.
6 x 1,5 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Format:
Ausgestanzt
Kontinuierlich
Stanzform
Höhe (metrisch):
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
38,1 mm
55,88 mm
63,5 mm
66,68 mm
80 mm
80,01 mm
85,73 mm
101,6 mm
152,4 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
100 Stück
250 Stück
50 Stück
500 Stück
750 Stück
50 product options available for selection
| Artikelnummer. | Abmessungen (L x B) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Format | Höhe (metrisch) | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 17878274 | 0,75 x 0,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | Stanzform | 19,05 mm | 500 Stück |
| 17821589 | 0,75 x 0,25 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | Stanzform | 19,05 mm | 750 Stück |
| 17879194 | 0,75 x 0,25 in. | M710, BMP71 | Stanzform | 19,05 mm | 750 Stück |
| 17878724 | 0,75 x 0,5 in. | M710, BMP71 | Stanzform | 19,05 mm | 500 Stück |
| 17878874 | 0,75 x 1 in. | M710, BMP71 | Ausgestanzt | 19,05 mm | 250 Stück |
| 17891689 | 0,75 x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | Stanzform | 19,05 mm | 250 Stück |
| 17818794 | 1 x 0,75 in. | M710, BMP71 | Ausgestanzt | 25,4 mm | 250 Stück |
| 17898194 | 1 x 0,75 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | Ausgestanzt | 25,4 mm | 250 Stück |
| 17829144 | 1,5 x 0,75 in. | M710, BMP71 | Stanzform | 38,1 mm | 250 Stück |
| 17809204 | 1,5 x 0,75 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | Stanzform | 38,1 mm | 250 Stück |
| 17838474 | 1 x 0,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | Stanzform | 25,4 mm | 500 Stück |
| 17889044 | 1 x 0,5 in. | M710, BMP71 | Stanzform | 25,4 mm | 500 Stück |
| 17818904 | 1 x 1 in. | M710, BMP71 | Stanzform | 25,4 mm | 250 Stück |
| 17878464 | 1 x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | Stanzform | 25,4 mm | 250 Stück |
| 17821389 | 1 x 1,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | Ausgestanzt | 25,4 mm | 250 Stück |
| 17898744 | 1 x 1,5 in. | M710, BMP71 | Stanzform | 25,4 mm | 250 Stück |
| 17801669 | 1 x 1,75 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | Stanzform | 25,4 mm | 250 Stück |
| 17848784 | 1,5 x 0,25 in. | M710, BMP71 | Stanzform | 38,1 mm | 750 Stück |
| 17828864 | 1,5 x 0,5 in. | M710, BMP71 | Stanzform | 38,1 mm | 500 Stück |
| 17899014 | 1,5 x 1 in. | M710, BMP71 | Stanzform | 38,1 mm | 250 Stück |
| 17888894 | 1,5 x 1,5 in. | M710, BMP71 | Stanzform | 38,1 mm | 250 Stück |
| 17878754 | 1,5 x 1,75 in. | M710, BMP71 | Stanzform | 38,1 mm | 250 Stück |
| 17889194 | 1,5 x 2 in. | M710, BMP71 | Stanzform | 38,1 mm | 100 Stück |
| 17811699 | 1,5 x 1,75 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | Stanzform | 38,1 mm | 250 Stück |
| 17828734 | 1,25 x 1 in. | M710, BMP71 | Stanzform | 31,75 mm | 250 Stück |
| 17868334 | 1,5 x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | Stanzform | 38,1 mm | 250 Stück |
| 17838404 | 1,5 x 1,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | Stanzform | 38,1 mm | 250 Stück |
| 17851519 | 1,5 x 0,25 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | Stanzform | 38,1 mm | 750 Stück |
| 17818404 | 1,5 x 0,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | Stanzform | 38,1 mm | 500 Stück |
| 17841609 | 1,25 x 0,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | Stanzform | 31,75 mm | 250 Stück |
| 17841579 | 1,25 x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | Ausgestanzt | 31,75 mm | 250 Stück |
| 17831539 | 1,5 x 2 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | Stanzform | 38,1 mm | 100 Stück |
| 17841589 | 2,2 x 0,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | Stanzform | 55,88 mm | 100 Stück |
| 17881559 | 2,625 x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | Stanzform | 66,68 mm | 100 Stück |
| 17808304 | 2,5 x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | Stanzform | 63,5 mm | 100 Stück |
| 17881399 | 2,5 x 1,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | Ausgestanzt | 63,5 mm | 100 Stück |
| 17889204 | 2,5 x 1 in. | M710, BMP71 | Stanzform | 63,5 mm | 100 Stück |
| 17829164 | 3,15 x 1,938 in. | M710, BMP71 | Stanzform | 80 mm | 100 Stück |
| 17818224 | 3,375 x 1 in. | M710, BMP71 | Stanzform | 85,73 mm | 100 Stück |
| 17818444 | 3,15 x 1,938 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | Stanzform | 80,01 mm | 100 Stück |
| 17838304 | 3,375 x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | Stanzform | 85,73 mm | 100 Stück |
| 17801679 | 4 x 1,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | Stanzform | 101,6 mm | 100 Stück |
| 17868214 | 4 x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | Stanzform | 101,6 mm | 100 Stück |
| 17848124 | 4 x 1,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | Stanzform | 101,6 mm | 100 Stück |
| 17819024 | 4 x 1,5 in. | M710, BMP71 | Stanzform | 101,6 mm | 100 Stück |
| 17858894 | 4 x 1,5 in. | M710, BMP71 | Stanzform | 101,6 mm | 100 Stück |
| 17858984 | 4 x 1 in. | M710, BMP71 | Stanzform | 101,6 mm | 100 Stück |
| 17829174 | 6 x 1,5 in. | M710, BMP71 | Stanzform | 152,4 mm | 50 Stück |
| 17858214 | 6 x 1,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | Stanzform | 152,4 mm | 50 Stück |
| 17861629 | 50 ft. x 1,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | Kontinuierlich | 38,1 mm | 1 Rollen |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 50 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
17878274
Lieferant
Brady™
Lieferanten-Nr.
174180
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Verfügbar ab: 25-11-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Selbstlaminierend mit weißer bedruckbarer Zone und durchsichtigem Überlaminierbereich zum Schutz des Textes
- Der dauerhafte Acrylklebstoff verfügt über hervorragende Wasser- und Ölbeständigkeit
- UL-Zulassung
- Betriebstemperatur von -40 °C bis +70 °C (-40 °F °bis +158 °F)
- Aus B-427 Vinylmaterial
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Klar, Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Stanzform |
| Material | Vinyl |
| Bedruckbare Seiten | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kennzeichnungn im Bereich Daten- und Telekommunikation und im elektrischen Bereich, Laborkennzeichnung, Draht- und Kabelkennzeichnung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) |
| Latexfrei | Nein |
| Menge | 500 Etiketten |
| Form | Rechteck |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -94 °F bis +158 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -70 bis +70 °C |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,004 in. |
| Dicke (metrisch) | 0.102 mm |
| Abmessungen (L x B) | 0,75 x 0,5 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 0,75 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 0,5 in. |
| Breite (metrisch) | 12.7 mm |
| Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich | 0,5 in. |
| Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich | 12.7 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich | 0,375 in. |
| Höhe (metrisch) | 19,05 mm |
| Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich | 9.53 mm |
| Alternate Part Number | M6-11-427 |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |