Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Vinyl-Wickeletiketten
Artikelnummer. 17838784
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,75 x 0,25 in.
0,75 x 0,5 in.
1,5 x 0,25 in.
1,5 x 0,5 in.
1,5 x 0,75 in.
1,5 x 1 in.
1,5 x 1,5 in.
1 x 0,75 in.
1 x 1 in.
1 x 0,5 in.
2,5 x 1 in.
4 x 1 in.
4 x 1,5 in.
6 x 1,5 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Höhe (metrisch):
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
63,5 mm
101,6 mm
152,4 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
50 Stück
500 Stück
750 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17838784
Marca: Brady™ 174574
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Das selbstlaminierende Vinyl (B-427) eignet sich hervorragend für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung. Dieses Material ist transparent, liegt gut am Objekt an und ist selbstverlöschend.
  • Das selbstlaminierende Vinyl (B-427) eignet sich hervorragend für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung. Dieses Material ist transparent, liegt gut am Objekt an und ist selbstverlöschend.
  • Selbstlaminierende Etiketten mit einem gelben bedruckbaren Bereich und einem durchsichtigen Laminat, das den Text schützt
  • Dauerhafter Acrylklebstoff mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Wasser und Öl
  • UL-Zulassung
  • Anwendungstemperatur von -40°C bis 70°C (-40°F bis 158°F)
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Specifica
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Gelb, Clear
Ausführung Matt
Format Ausgestanzt
Material Vinyl
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnungn im Bereich Daten- und Telekommunikation und im elektrischen Bereich, Laborkennzeichnung, Draht- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Latexfrei Nein
Menge 100 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 2,5 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 2,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 1 in.
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 25.4 mm
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0,75 in.
Höhe (metrisch) 63,5 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 19.05 mm
Alternate Part Number M7-21-427-YL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato