Learn More
- Home
- Products
- Sterilisatoren und Autoklaven
- Autoklavenbeutel
- Keystone Cleanroom Products Selbstversiegelnde Tyvek™-Dampfsterilisationsbeutel
Keystone Cleanroom Products Selbstversiegelnde Tyvek™-Dampfsterilisationsbeutel
Artikelnummer. 17891701 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
3.5 x 8 in.
35,25 x 16 in.
6 x 2 in.
6 x 3 in.
8 x 3 in.
8 x 3,5 in.
8 x 6,125 in.
9 x 2,5 in.
10 x 5 in.
10 x 8 in.
12 x 6 in.
13 x 7 in.
15 x 4 in.
15 x 8,125 in.
18 x 8 in.
22 x 4 in.
28 x 6 in.
32 x 6 in.
35 x 6 in.
4 x 15 in.
5 x 10
6 x 35 in.
8 x 10 in.
15 x 8 in.
34 x 8 in.
10 x 11 in.
10 x 20 in.
12 x 10 in.
14 x 12 in.
15 x 20 in.
16 x 26 in.
16 x 32 in.
17 x 12 in.
17 x 16 in.
20 x 10,125 in.
20 x 15 in.
22 x 18 in.
24 x 14 in.
26 x 16 in.
26 x 24 in.
30 x 24 in.
32 x 16 in.
35 x 24 in.
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
44 product options available for selection
| Artikelnummer. | Abmessungen (L x B) | Packungsgröße |
|---|---|---|
| 17891701 | 34 x 8 in. | 500 Stück |
| 17841701 | 3.5 x 8 in. | 500 Stück |
| 17851701 | 4 x 15 in. | 500 Stück |
| 17861701 | 5 x 10 | 500 Stück |
| 17707827 | 6 x 2 in. | 1000 Stück |
| 17727827 | 6 x 3 in. | 1000 Stück |
| 17861711 | 6 x 35 in. | 250 Stück |
| 17737827 | 8 x 3 in. | 500 Stück |
| 17747827 | 8 x 3,5 in. | 500 Stück |
| 17787827 | 8 x 6,125 in. | 500 Stück |
| 17871701 | 8 x 10 in. | 500 Stück |
| 17881701 | 15 x 8 in. | 500 Stück |
| 17717827 | 9 x 2,5 in. | 1000 Stück |
| 17777827 | 10 x 5 in. | 500 Stück |
| 17747837 | 10 x 8 in. | 500 Stück |
| 17801711 | 10 x 11 in. | 500 Stück |
| 17811711 | 10 x 20 in. | 500 Stück |
| 17797827 | 12 x 6 in. | 500 Stück |
| 17787837 | 12 x 10 in. | 500 Stück |
| 17737837 | 13 x 7 in. | 500 Stück |
| 17707847 | 14 x 12 in. | 500 Stück |
| 17757827 | 15 x 4 in. | 500 Stück |
| 17757837 | 15 x 8,125 in. | 500 Stück |
| 17831711 | 15 x 20 in. | 500 Stück |
| 17841711 | 16 x 26 in. | 500 Stück |
| 17851711 | 16 x 32 in. | 250 Stück |
| 17717847 | 17 x 12 in. | 500 Stück |
| 17747847 | 17 x 16 in. | 500 Stück |
| 17767837 | 18 x 8 in. | 500 Stück |
| 17797837 | 20 x 10,125 in. | 500 Stück |
| 17737847 | 20 x 15 in. | 500 Stück |
| 17767827 | 22 x 4 in. | 500 Stück |
| 17750368 | 22 x 18 in. | 500 Stück |
| 17727847 | 24 x 14 in. | 500 Stück |
| 17757847 | 26 x 16 in. | 500 Stück |
| 17777847 | 26 x 24 in. | 250 Stück |
| 17707837 | 28 x 6 in. | 500 Stück |
| 17760368 | 30 x 24 in. | 250 Stück |
| 17717837 | 32 x 6 in. | 500 Stück |
| 17740368 | 32 x 16 in. | 250 Stück |
| 17777837 | 34 x 8 in. | 500 Stück |
| 17727837 | 35 x 6 in. | 500 Stück |
| 17787847 | 35 x 24 in. | 250 Stück |
| 17767847 | 35,25 x 16 in. | 250 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 44 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
17891701
Lieferant
Keystone Cleanroom Products
Lieferanten-Nr.
00834TWBBSSSDSP02
-
3065.00 €
2519.24 € / 500 Stück
Sparen 545.76 €
17% Rabatt
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen.
Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Great choice for equipment parts that are heavy, have sharp edges, or packaging that requires surface sanitization post-sterilization
- DuPont Tyvek™/Polyester-based flexible film is lint-free, moisture and puncture resistant, extremely tough, and designed to be autoclaved
- The Tyvek™ side offers high breathability while providing an excellent barrier from microbial contamination
- The clear film side offers excellent clarity along with strength and durability
- These bags feature a medical grade adhesive strip for convenient self-sealing
- Each pouch has a CLASS A process indicator, which changes from pink to dark brown when exposed to steam
- When the peel-able seals are opened, virtually no airborne particulates are generated
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
- Eliminates the need for the use and validation of a Heat Sealer
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung (COC) |
| Verschlusstyp | Selbstversiegelnd |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampfsterilisierung |
| Enthält | Dampfindikatorpunkt |
| Material | Tyvek |
| Sterilität | Nicht steril |
| Latexfrei | Ja |
| Menge | 25 Stück/Beutel, 500 Stück/Karton. |
| Abmessungen (L x B) | 34 x 8 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 8 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 34 in. |
| Produkttyp | Autoklavierbeutel |
| Länge (metrisch) | 20.3 cm |
| Breite (metrisch) | 86.4 cm |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |