Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 18 in. wide
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17738037 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
14 in.
16 in.
18 in.
20 in.
24 in.
26 in.
30 in.
32 in.
36 in.
38 in.
40 in.
43 in.
44 in.
48 in.
54 in.
70 in.
Breite (angloamerikanisch):
14 in.
15 in.
16 in.
18 in.
Packungsgröße:
250 Stück
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) unitSize
17738037 36 in. 16 in. 250 Stück
17757997 14 in. 14 in. 250 Stück
17767997 16 in. 14 in. 250 Stück
17787997 18 in. 14 in. 250 Stück
17708007 20 in. 14 in. 250 Stück
17738007 24 in. 14 in. 250 Stück
17758007 26 in. 14 in. 250 Stück
17778007 36 in. 14 in. 250 Stück
17798007 38 in. 14 in. 250 Stück
17718017 40 in. 14 in. 250 Stück
17738017 48 in. 14 in. 250 Stück
17758017 26 in. 15 in. 250 Stück
17778017 43 in. 15 in. 250 Stück
17718027 16 in. 16 in. 250 Stück
17738027 20 in. 16 in. 250 Stück
17768027 24 in. 16 in. 250 Stück
17798027 30 in. 16 in. 250 Stück
17718037 32 in. 16 in. 250 Stück
17758037 38 in. 16 in. 250 Stück
17778037 44 in. 16 in. 250 Stück
17798037 48 in. 16 in. 250 Stück
17728047 20 in. 18 in. 250 Stück
17758047 24 in. 18 in. 250 Stück
17798047 30 in. 18 in. 250 Stück
17718057 32 in. 18 in. 250 Stück
17738057 36 in. 18 in. 250 Stück
17758057 40 in. 18 in. 250 Stück
17788057 48 in. 18 in. 250 Stück
17708067 54 in. 18 in. 250 Stück
17728067 70 in. 18 in. 250 Stück
30 options
Artikelnummer. 17738037
Marke: Keystone Cleanroom Products BGT2A1636SS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 18 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
  • Integrierte Dampfanzeige
  • Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
  • Der selbstabdichtende Verschluss ist schnell und konsistent für den Anlagenvorbereitungsbereich
  • Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
  • Reiß- und durchstechfest
  • Überlegene mikrobielle Barriere
  • Konformitätsbescheinigungen sind im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 16 l
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung
Verschlusstyp Selbstversiegelnd
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmazeutische Anlagen, Geräte und Komponenten
Enthält Indikator für Dampfsterilisation
Material Tyvek
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) Autoclave Bag
Latexfrei Ja
Feuchtigkeitsdurchdringungsrate Autoclave Bag
Anzahl pro Karton Autoclave Bag
Anzahl pro Packung Autoclave Bag
Außenverpackung Autoclave Bag
Innere Schutzverpackung Autoclave Bag
Menge Autoclave Bag
Beständig gegen Autoclave Bag
Größe Autoclave Bag
Sterilisationsmethode Autoclave Bag
Temperaturbereich (angloamerikanisch) Bis zu 250 °F
Temperaturbereich (metrisch) Bis zu 125 °C
Dicke (angloamerikanisch) 5,30 mil
Abmessungen (L x B) Autoclave Bag
Länge (angloamerikanisch) 36 in.
Länge (metrisch) 91,4 cm
Breite (angloamerikanisch) 16 in.
Breite (metrisch) 40,6 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) Autoclave Bag
Durchmesser (metrisch) Autoclave Bag
Produkttyp Autoclave Bag