Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 19 to 24 in. wide
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17798077 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
20 in.
24 in.
30 in.
32 in.
36 in.
40 in.
44 in.
46 in.
48 in.
52 in.
62 in.
Breite (angloamerikanisch):
20 in.
22 in.
24 in.
Packungsgröße:
250 Stück
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) unitSize
17798077 44 in. 20 in. 250 Stück
17758067 20 in. 20 in. 250 Stück
17788067 24 in. 20 in. 250 Stück
17718077 30 in. 20 in. 250 Stück
17738077 32 in. 20 in. 250 Stück
17758077 36 in. 20 in. 250 Stück
17778077 40 in. 20 in. 250 Stück
17718087 46 in. 20 in. 250 Stück
17738087 48 in. 20 in. 250 Stück
17758087 24 in. 22 in. 250 Stück
17798087 30 in. 24 in. 250 Stück
17738097 36 in. 24 in. 250 Stück
17758097 40 in. 24 in. 250 Stück
17798097 48 in. 24 in. 250 Stück
17708107 52 in. 24 in. 250 Stück
17728107 62 in. 24 in. 250 Stück
16 options
Artikelnummer. 17798077
Marke: Keystone Cleanroom Products BGT2A2044SS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 19 to 24 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
  • Integrierte Dampfanzeige
  • Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
  • Der selbstabdichtende Verschluss ist schnell und konsistent für den Anlagenvorbereitungsbereich
  • Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
  • Reiß- und durchstechfest
  • Überlegene mikrobielle Barriere
  • Konformitätsbescheinigungen sind im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 836 oz.
Kapazität (metrisch) 24,7 l
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung
Verschlusstyp Selbstversiegelnd
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmazeutische Anlagen, Geräte und Komponenten
Enthält Indikator für Dampfsterilisation
Material Tyvek
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) Autoclave Bag
Latexfrei Ja
Feuchtigkeitsdurchdringungsrate Autoclave Bag
Anzahl pro Karton Autoclave Bag
Anzahl pro Packung Autoclave Bag
Außenverpackung Autoclave Bag
Innere Schutzverpackung Autoclave Bag
Menge Autoclave Bag
Beständig gegen Autoclave Bag
Größe Autoclave Bag
Sterilisationsmethode Autoclave Bag
Temperaturbereich (angloamerikanisch) Bis zu 250 °F
Temperaturbereich (metrisch) Bis zu 125 °C
Dicke (angloamerikanisch) 5,30 mil
Abmessungen (L x B) Autoclave Bag
Länge (angloamerikanisch) 44 in.
Länge (metrisch) 111,8 cm
Breite (angloamerikanisch) 20 in.
Breite (metrisch) 50,8 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) Autoclave Bag
Durchmesser (metrisch) Autoclave Bag
Produkttyp Autoclave Bag