Learn More
Keystone Cleanroom Products Selbstverschließender Sterilisationsbeutel mit Peel-Funktion, medizinisches Papier/Folie, mit Dampfindikator
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17971342 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 14 in.
12 x 18 in.
3,5 x 5,5 in.
3,5 x 9 in.
5,5 x 10,5 in.
7,5 x 13 in.
8 x 16 in.
Kapazität (angloamerikanisch):
12,6 oz.
23,6 oz.
43,3 oz.
43,6 oz.
73 oz.
96 oz.
105 oz.
162 oz.
Filmbeschreibung:
Blau
Durchsichtig
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Kapazität (angloamerikanisch) Filmbeschreibung unitSize
17971342 8 x 16 in. 96 oz. Blau 500 Stück
17971332 3,5 x 5,5 in. 12,6 oz. Durchsichtig 1000 Stück
17961332 3,5 x 9 in. 23,6 oz. Durchsichtig 1000 Stück
17991332 5,5 x 10,5 in. 43,6 oz. Durchsichtig 500 Stück
17981332 7,5 x 13 in. 73 oz. Durchsichtig 500 Stück
17901342 8 x 16 in. 96 oz. Durchsichtig 500 Stück
17921342 10 x 14 in. 105 oz. Durchsichtig 500 Stück
17991342 12 x 18 in. 162 oz. Durchsichtig 500 Stück
17911342 3,5 x 5,5 in. 12,6 oz. Blau 1000 Stück
17951342 3,5 x 9 in. 23,6 oz. Blau 1000 Stück
17941342 5,5 x 10,5 in. 43,3 oz. Blau 500 Stück
17931342 7,5 x 13 in. 73 oz. Blau 500 Stück
17961342 10 x 14 in. 105 oz. Blau 500 Stück
17981342 12 x 18 in. 162 oz. Blau 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 17971342 missing translation for 'mfr' Keystone Cleanroom Products missing translation for 'supplierNo' PPSS08X16
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Selbstverschließende Dampfsterilisationsbeutel sind für Autoklavierzyklen konzipiert.
  • Lässt sich sauber öffnen
  • Dreifach verschweißte Werksabdichtungen
  • Praktisches, zeitsparendes Selbstverschlusssystem
  • Starkes, reißfestes Papiermaterial in medizinischer Qualität
  • Gute Barriereeigenschaften verhindern das Eindringen von Mikroorganismen
  • Lässt sich sauber öffnen
  • Unterverpackt in versiegelte, etikettierte Polybeutel mit Herstellungslosnummer
  • Herstellungsdatum auf dem Etikett zur vollständigen Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Flächengewicht 60 gsm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität CoC
Verschlusstyp Selbstklebend
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmazeutische Komponenten
Material Kraftpapier In Medizinischer Qualität (gebleicht)
Sterilität Nicht steril
Filmbeschreibung Blau
Anzahl pro Karton 500/Cs.
Temperaturbereich (metrisch) 121 °C bis 135 °C
Dicke (angloamerikanisch) 60 gsm
Abmessungen (L x B) 8 x 16 in.
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Breite (angloamerikanisch) 16 in.
Produkttyp Selbstdichtender Sterilisationsbeutel
Kapazität (angloamerikanisch) 96 oz.
Kapazität (metrisch) 2.8 L
Länge (metrisch) 20.3 cm
Breite (metrisch) 40.6 cm
Dicke (metrisch) 47 bis 57 μm