Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing Sterilization Peel Pouch, Medical Paper/Film, With Steam Indicator
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 14 in.
12 x 18 in.
3,5 x 5,5 in.
3,5 x 9 in.
5,5 x 10,5 in.
7,5 x 13 in.
8 x 16 in.
Kapazität (angloamerikanisch):
12,6 oz.
23,6 oz.
43,3 oz.
43,6 oz.
73 oz.
96 oz.
105 oz.
162 oz.
Filmbeschreibung:
Blau
Durchsichtig
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Peels Open Cleanly
- Triple Weld Factory seals
- Convenient, time saving self-seal closure system
- Strong, rip and tear resistant medical grade paper material
- Good barrier characteristics prevent microbial penetration
- Peels Open Cleanly
- Sub-packed into sealed labeled poly bags with manufacturing lot number
- Date of Manufacture on label for complete traceability
Spezifikation
Spezifikation
| Flächengewicht | 60 gsm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 43,6 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 1.3 L |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung |
| Verschlusstyp | Selbstklebend |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampfsterilisierung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Pharmazeutische Komponenten |
| Mehr anzeigen |