Learn More
Globe Scientific Selbststehende sterile Transportröhren mit angebrachtem Schraubverschluss
Artikelnummer. 31922735 Alle ansehen Globe Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 mL
10 mL
Packungsgröße:
500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31922735 10 mL 500 Stück
31922855 5 mL 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31922735 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 6102S
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Konzipiert für die sichere Lagerung und den Transport biologischer Materialien.
  • Tubes are made of polypropylene
  • With molded graduations
  • Self-standing with conical bottom
  • Transparent tubes allows for unobstructed viewing of samples
  • Shatter-proof and may be exposed to freezing temperatures
  • Leak-resistant polyethylene screw caps can be removed or sealed in single turn
Spezifikation
Verschlussfarbe Weiß
Autoklavierbar Autoklavierbar (nur Fläschchen)
Kapazität (metrisch) 10 mL
Material Polypropylen
Graduierungen 1 bis 10 ml
Enthält Weißer Schraubdeckel
Modell Selbststehendes Transportrohr
Sterilität Steril
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Graduated Ja
Verschlussmaterial Polyethylen
Höhe (metrisch) 92 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Beschriftungsfläche Geätzt