Learn More
Globe Scientific Selbststehendes Transportrohr mit Schraubverschluss und Löffel
Artikelnummer. 31922534 Alle ansehen Globe Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Polypropylen
Polystyrol
Packungsgröße:
500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
31922534 Polypropylen 500 Stück
31922258 Polystyrol 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31922534 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 109120
Optimieren Sie Ihre Labor-Grundlagen mit Globe Scientific
Verwenden Sie den Aktionscode 27959
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ohne Graduierung, konischer Boden mit Schürze
  • Nicht steril
  • Nicht-graduierte
  • Kappenmaterial: Polypropylen (PP)
  • Löffelmaterial: Polystyrol (PS)
  • Konischer Boden mit Stehrand
  • Abmessungen des Rohrs: 25 x 90 mm
  • Maße mit Kappe: 30 x 94 mm
Spezifikation
Produkttyp Transportröhrchen
Farbe Durchsichtig
Enthält Schraubverschluss mit Löffel
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) 30 mL