Learn More
Globe Scientific Selbststehende Transportrohre
Artikelnummer. 31923153 Alle ansehen Globe Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 mL
10 mL
Farbe:
Bernsteinfarben
Klar
Verschluss inklusive:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1000 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe Verschluss inklusive Packungsgröße
31923153 5 mL Bernsteinfarben Ja 1000 Stück
31923634 5 mL Klar Nein 1000 Stück
31921775 10 mL Klar Ja 1000 Stück
31922351 10 mL Klar Nein 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31923153 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 6101AM
Optimieren Sie Ihre Labor-Grundlagen mit Globe Scientific
Verwenden Sie den Aktionscode 27959
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Konzipiert für die sichere Lagerung und den Transport biologischer Materialien für Transportrohre der 6101- oder 6102-Serie
  • Die transparenten Polypropylen-(PP)-Fläschchen ermöglichen eine ungehinderte Betrachtung der Probe
  • Die Fläschchen sind bruchsicher und können Gefriertemperaturen ausgesetzt sein
  • Sie verfügen über leckfeste Schraubkappen, die in einer einzigen Drehung entfernt oder versiegelt werden können
Spezifikation
Farbe Bernsteinfarben
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 5 mL
Bodenform Konisch, selbststehend
Material Polyethylen
Gewindetyp Extern
Sterilität Unsteril
Graduated Ja
Verschluss inklusive Ja
Produkttyp Transportröhre (selbststehend)