Learn More
Invitrogen™ SEMA3F Monoclonal Antibody (741307)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30535897
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Conditionnement:
100 Mikrogramm
Code produit. Menge unitSize
30535897 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30535897
Marque: Invitrogen™ MA561280
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rat Monoclonal Antibody
Reconstitute with sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
The semaphorins are a family of proteins that are involved in signaling. All the family members have a secretion signal, a 500-amino acid sema domain, and 16 conserved cysteine residues (Kolodkin et al., 1993 [PubMed 8269517]). Sequence comparisons have grouped the secreted semaphorins into 3 general classes, all of which also have an immunoglobulin domain. The semaphorin III family, consisting of human semaphorin III (SEMA3A; MIM 603961), chicken collapsin, and mouse semaphorins A, D, and E, all have a basic domain at the C terminus. Chicken collapsin contributes to path finding by axons during development by inhibiting extension of growth cones (Luo et al., 1993 [PubMed 8402908]) through an interaction with a collapsin response mediator protein of relative molecular mass 62K (CRMP62) (Goshima et al., 1995 [PubMed 7637782]), a putative homolog of an axonal guidance associated UNC33 gene product (MIM 601168). SEMA3F is a secreted member of the semaphorin III family.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen SEMA3F
Anwendungen Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Klon 741307
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with trehalose and no preservative
Gen SEMA3F
Gen-Zugriffsnummer O88632
Gen-Alias LOW QUALITY PROTEIN: semaphorin-3F; sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3 F; sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3F; sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, 3F; Sema III/F; Sema IV; Sema3f; Sema4; SemaIV; SEMA-IV; SEMAK; semaphorin 3F; semaphorin III/F; semaphorin IV; Semaphorin-3F
Gensymbole SEMA3F
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Semaphorin 3F, Ala19 Pro775 (Arg583Ala and Arg586Ala).
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 20350
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.