Learn More
Novus Biologicals™ SEMA3G 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Alle ansehen Bio Techne ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Ziel | SEMA3G |
| Synonym | (semaphorin) 3G, FLJ00014, MGC119473, sem2, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, Semaphorin sem2, semaphorin-3G |
| Gensymbol | SEMA3G |