missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ SEMA6A Monoclonal Antibody (201932)

Rat Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ MA561011
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
SEMA6A can act as repulsive axon guidance cues. It may play a role in channeling sympathetic axons into the sympathetic chains and controlling the temporal sequence of sympathetic target innervation.
Spezifikation
| SEMA6A | |
| Monoclonal | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with trehalose and no preservative | |
| O35464 | |
| SEMA6A | |
| S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant mouse Semaphorin 6A, Gly19-Thr649. | |
| 500 μg | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Antibody | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 201932 | |
| Unconjugated | |
| SEMA6A | |
| 9330158E07; A730020P05Rik; AI851735; b2b997Clo; HT018; KIAA1368; Mutant line 997; SEMA; sema domain, transmembrane domain (TM), and cytoplasmic domain, (semaphorin) 6A; sema Q; Sema VIA; SEMA6A; SEMA6A1; SEMA6A-1; semaphorin 6A; semaphorin 6A-1; semaphorin Q; Semaphorin VIA; semaphorin-6A; Semaphorin-6A-1; Semaq; VIA | |
| Rat | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 20358 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Lyophilized |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur