Learn More
Semadeni™ Semadeni Polypropylen-Becher
Artikelnummer. 13447337
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1100 mL
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
13447337 1100 mL 100 Stück
1 options
Artikelnummer. 13447337
Marke: Semadeni™ 4308
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Menge 100/Packung
Kapazität (metrisch) 1100 mL
Produkttyp TBG
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für die Lebensmittelverpackung.
Höhe (metrisch) 135 mm