Learn More
Semaglutide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487527
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16487527 5 mg 5 Milligramm
16411209 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16487527 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY114118
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Semaglutide, a long-acting GLP-1 analogue, is a glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonist. Semaglutide has the potential for type 2 diabetes treatment.
Semaglutide, a long-acting GLP-1 analogue, is a glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonist. Semaglutide has the potential for type 2 diabetes treatment.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Semaglutide
Physikalische Form Solid
CAS 910463-68-2
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C187H291N45O59
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (8.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 12.5 mg/mL (3.04 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl)
SMILES [Semaglutide]
Molekulargewicht (g/mol) 4113.64
Formelmasse 4113.64
Reinheit (%) 99.0%
Güte Research