missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Semaxinib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16480267
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16480267 50 mg 50 Milligramm
16463908 10 mg 10 Milligramm
16404946 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16480267 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10374

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Semaxinib (SU5416) is a potent and selective inhibitor of VEGFR (Flk-1/KDR) with an IC50 of 1.23 μM.

Semaxinib (SU5416) is a potent and selective inhibitor of VEGFR (Flk-1/KDR) with an IC50 of 1.23 μM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Semaxinib
Physikalische Form Solid
CAS 204005-46-9
Farbe Orange
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H14N2O
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym SU5416
Löslichkeitsinformationen DMF : 50 mg/mL (209.84 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20 mg/mL (83.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C/21)C2=C/C3=C(C)C=C(C)N3
Molekulargewicht (g/mol) 238.28
Formelmasse 238.28
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.