Learn More
Fisherbrand™ Semi-Dry Blotter
Artikelnummer. 12367297 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Dicke (metrisch):
0,25 bis 10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dicke (metrisch) Packungsgröße
12367297 0,25 bis 10 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12367297
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1525.00 €
    1023.41 € / 1 Stück
    Sparen 501.59 €
    32% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Halbtrockene Blotter bieten schnelle Transferzeiten für DNA-, RNA- und Proteinblotting. – typischerweise 15 bis 30 Minuten. Es kann für alle Arten von Blotting verwendet werden: Die unkomplizierten Puffer- und Einrichtungsverfahren ermöglichen Western, Southern und Northern Blotting.
  • Wirtschaftlicher Transfer aufgrund sehr geringer Puffervolumen
  • Aufschraubbarer Deckel
  • Es können Gele von 0.25 bis zu 10 mm Dicke geblottet werden
  • Gleichmäßige Wärmeverteilung
  • Langlebige Elektroden (platinbeschichtete Anode und Kathode aus Edelstahl)
Spezifikation
Beschreibung Puffervolumen: 20 ml
Typ Halbtrockener Blotter – Maxi
Gelabmessungen 200 x 200 mm
Probengröße 1 Blot (160 x 175 mm)
Dicke (metrisch) 0,25 bis 10 mm
Länge (angloamerikanisch) 10.2 in.
Länge (metrisch) 26 cm
Breite (angloamerikanisch) 10.2 in.
Breite (metrisch) 26 cm
Höhe (angloamerikanisch) 2.7 in.
Höhe (metrisch) 7 cm