Learn More
Hellma Semi-Mikroküvetten, 108-QS (Paar)
Beschreibung
- Hochreiner synthetischer Silika-Quarz aus Quarzglas
- UV/VIS-Bereich
- PTFE-Deckel im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 μl |
| Material | Suprasil-Quarz |
| Verschlussmaterial | PTFE |
| Innenbreite (metrisch) | 4 mm |
| Dicke (metrisch) | 9 mm |
| Enthält | PTFE-Deckel |
| Menge | 2/Pckg. |
| Schichtdicke | 10 mm |
| Wavelength Range | 200 – 2500 nm |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Mehr anzeigen |