Learn More
Greiner Bio-One Semi-Micro/Makroküvetten
Artikelnummer. 10732752
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Makroküvette
Semi-Mikroküvette
Packungsgröße:
1000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
10732752 Semi-Mikroküvette 1000 Stück
13032053 Makroküvette 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10732752 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 613101
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal für enzymatische Bestimmungen. Greiner Bio-One Semi-Mikro-/Makro-Küvetten werden aus kristallklarem Polystyrol gefertigt.
  • Nicht steril
  • Material: Kristallklares Polystyrol
  • Minimale Lichtstreuung mit hoher Transmission
  • Dünne Wände ermöglichen eine schnelle und gleichmäßige Temperierung, die für enzymatische Bestimmungen hilfreich ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Semi-Mikroküvette
Material Polystyrol
Länge (metrisch) 10 mm
Menge 1000 Karton
Wavelength Range 340 bis 900 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Breite (metrisch) 10 mm
Nur für Forschungszwecke Nicht für Diagnoseverfahren, sofern nicht anders angegeben