Learn More
ratiolab™ Küvetten, Halbmikro, PS, (VE=1000Stck.) 1
Artikelnummer. 11833892
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.6 ml
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11833892 1.6 ml 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11833892 Lieferant ratiolab™ Lieferanten-Nr. 2712120
Sparen Sie bis zu 60% auf Mikrobiologie
Verwenden Sie den Aktionscode 28004
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Küvetten gewährleisten dank ihrer verbesserten photometrischen Eigenschaften einheitlichere Probentemperaturen bei photometrischen Messungen. Ratiolab™ Semi-Mikro-Q-VETTES sorgen aufgrund ihrer optimierten Form und ihrer geringen Wandstärken f
  • Glasklares Polystyrol (PS)
  • Wellenlängenbereich von 340 bis 900 nm
  • Sehr geringe Variation der Extinktionswerte
  • Ausgezeichneter optischer Transmissionsbereich
  • Nestsortierte Produktion
  • Pfadlänge 10 mm
  • Außenabmessungen: 12.5 x 12.5 x 45 mm
  • In praktischen Gestellen aus Styrofoam: 100 identische Küvetten in einer Styrofoam-Box mit verschließbarem Deckel
Spezifikation
Typ Semi-Mikroküvette
Kapazität (metrisch) 1.6 ml
Material Polystyrol
Länge (metrisch) 12.5 mm
Menge 1000 Küvetten
Schichtdicke 10 mm
Wavelength Range 340 bis 900 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Breite (metrisch) 12,5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Photometrische Messung