Learn More
Halbflüchtiger Kalibrierstandard, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12797496 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
5 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12797496 1 ml 1 Milliliter
12707506 5 ml 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12797496 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. BIGBN2
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Beinhaltet
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
1,2,4-Trichlorbenzol120-82-12000μg/ml
1,2-Dichlorbenzol95-50-12000μg/ml
1,3-Dichlorbenzol541-73-12000μg/ml
1,4-Dichlorbenzol106-46-72000μg/ml
2,4-Dinitrotoluol121-14-22000μg/ml
2,6-Dinitrotoluol606-20-22000μg/ml
2-Chlornaphthalin91-58-72000μg/ml
2-Methylnaphthalin91-57-62000μg/ml
2-Nitroanilin88-74-42000μg/ml
3-Nitroanilin99-09-22000μg/ml
4-Bromodiphenylether101-55-32000μg/ml
4-Chloranilin (p-Chloranilin)106-47-82000μg/ml
4-Chlorphenyl-Phenylether7005-72-32000μg/ml
4-Nitroanilin100-01-62000μg/ml
Acenaphthen83-32-92000μg/ml
Acenaphthylen208-96-82000μg/ml
Anthracen120-12-72000μg/ml
Benz(a)anthracen56-55-32000μg/ml
Benzo(a)pyren50-32-82000μg/ml
Benzo(b)fluoranthen205-99-22000μg/ml
Benzo(g,h,i)perylen191-24-22000μg/ml
Benzo(k)fluoranthen207-08-92000μg/ml
Benzylalkohol100-51-62000μg/ml
Bis(2-Chloro-1-Methylethyl)ether108-60-12000μg/ml
bis(2-Chlorethoxy)methan111-91-12000μg/ml
bis(2-Chlorethyl)ether111-44-42000μg/ml
Bis(2-Ethylhexyl)phthalat117-81-72000μg/ml
Butylbenzylphthalat85-68-72000μg/ml
Chrysen218-01-92000μg/ml
Dibenz(a,h)anthracen53-70-32000μg/ml
Dibenzofuran132-64-92000μg/ml
Diethylphthalat84-66-22000μg/ml
Dimethylphthalat131-11-32000μg/ml
Di-n-butylphthalat84-74-22000μg/ml
Di-n-octylphthalat117-84-02000μg/ml
Fluoranthen206-44-02000μg/ml
Fluoren86-73-72000μg/ml
Hexachlorbenzol118-74-12000μg/ml
Hexachlorbutadien87-68-32000μg/ml
Hexachlorcyclopentadien77-47-42000μg/ml
Hexachlorethan67-72-12000μg/ml
Indeno(1,2,3-c,d)pyren193-39-52000μg/ml
Isophoron78-59-12000μg/ml
Naphthalin91-20-32000μg/ml
Nitrobenzol98-95-32000μg/ml
N-Nitrosodi-n-propylamin621-64-72000μg/ml
N-Nitrosodiphenylamin86-30-62000μg/ml
Phenanthren85-01-82000μg/ml
Pyren129-00-02000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Halbflüchtiger Kalibrierungsstandard
Verpackung Braune Ampulle aus vorgeritztem Glas
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
Verfahren Für die US EPA Methoden 625, 8270, CLP
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
Solvent or Matrix Methylenchlorid/Benzol
Menge 1 ml
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Komponenten in Methylenchlorid: Benzol bei 2000 μg/ml
Acenapthen     Dimethyl Phthalat
Acenaphthylen    Di-n-Butyl Phthalat
Anthracen    2,4-Dinitrotoluol
Benzo(a)Anthracen    2,6 -Dinitrotoluol
Benzo(a)Pyren    Di-n-Octyl Phthalat
Benzo(b)Fluoranthen     Fluoranthen
Benzo(g,h,i)Perylen    Fluoren
Benzo(k)Fluoranthen     Hexachlorbenzol
Benzylalkohol    Hexachlorbutadien
bis(2 -Chloroethoxy)methan     Hexachlorocyclopentadien
bis(2 -Chlorethyl)ether     Hexachlorethan
bis(2 -Chloroisopropyl)ether    Indeno(1,2,3-cd)pyren
bis(2 -Ethylhexyl)phthalat    Isophoron
4-Bromophenyl Phenylether    2-Methylnaphthalin
Butylbenzylphthalat     Naphthalin
4-Chloranilin    2-Nitroanilin
2-Chloronaphthalin    3-Nitroanilin
4-Chlorphenyl-Phenylether    4-Nitroanilin
Chrysen    Nitrobenzol
Dibenz(a,h)anthracen     N-Nitroso-di-n-Propylamin
Dibenzofuran    N-Nitrosodiphenylamin
1,2-Dichlorbenzol     Phenanthren
1,3-Dichlorbenzol    Pyren
1,4-Dichlorbenzol    1,2,4 -Trichlorbenzol
Diethylphthalat
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Semi-volatile Calibration Standard
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: anthracene, hexachlorobuta-1,3-diene, 1,2,4-trichlorobenzene
Produkt nur für den Laborgebrauch