Learn More
Semicarbazidhydrochlorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4509907 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10265230
Marke: Thermo Scientific Acros 132641000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 563-41-7 | CH6ClN3O | 111.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 563-41-7
Summenformel CH6ClN3O
Molekulargewicht (g/mol) 111.53
MDL-Nummer MFCD00013009
InChI-Schlüssel XHQYBDSXTDXSHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym semicarbazide hydrochloride, aminourea hydrochloride, semicarbazide hcl, hydrazinecarboxamide hydrochloride, hydrazinecarboxamide, monohydrochloride, semicarbazide chloride, amidourea hydrochloride, carbamylhydrazine hydrochloride, semicarbazide monohydrochloride, semicarbazide, monohydrochloride
PubChem CID 11236
ChEBI CHEBI:82532
IUPAC-Name Aminoharnstoff;Hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NNC(N)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Semicarbazide hydrochloride
Schmelzpunkt 170.0°C to 178.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NCONHNH2·HCl
Menge 100 g
Beilstein 03,98
Fieser 01,1000; 15,284
Merck Index 15,8583
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless
Formelmasse 111.53
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallines Pulver und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.