Learn More
Semicarbazid-Hydrochlorid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10325910 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10325910 100 g Kunststoffpulverbehälter 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10325910 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/0560/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
CAS 563-41-7
Schmelzpunkt 170°C
Farbe Weiß
pH 1.5
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel CH6ClN3O
MDL-Nummer MFCD00013009
Menge 100 g
Synonym semicarbazide hydrochloride, aminourea hydrochloride, semicarbazide hcl, hydrazinecarboxamide hydrochloride, hydrazinecarboxamide, monohydrochloride, semicarbazide chloride, amidourea hydrochloride, carbamylhydrazine hydrochloride, semicarbazide monohydrochloride, semicarbazide, monohydrochloride
InChI-Schlüssel XHQYBDSXTDXSHY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].NNC(N)=O
IUPAC-Name Aminoharnstoff;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 111.53
PubChem CID 11236
ChEBI CHEBI:82532
Formelmasse 111.53g/mol
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Semicarbazide hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.